Learn More
Electrothermal™ CMU Series Uncontrolled Mantle
Codice prodotto. 11542714
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
3000 mL
5000 mL
Dimensioni (L x P x A):
175 x 175 x 150mm
320 x 320 x 220mm
Wattage:
200W
500W
800W
Peso (sistema metrico) di spedizione:
.75kg
2.75kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11542714
Marca: Electrothermal™ 3600330
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Double-fused and grounded for safety. Electrothermal™ CMU Series Uncontrolled Mantle requires a controller such as MC5 or MC242.
  • Valuable for fume hood or remote working
  • Must be used with a controller; recommended controllers are MC5 and MC242
  • Round bottom flask capacities of between 50mL to 5000mL
  • “Cool-to-touch” outer casing
  • Element temperatures up to 450°C
  • Indicator lamps for power and heater operation
  • Replaceable insulated heater cartridge
  • Rugged, easy to clean powder coated aluminum casing
  • Non-skid feet and support rod bracket (Support rods not included)
  • Flexible coiled heating elements absorb shock, minimising the risk of flask breakage
  • Heating element is attached to a rigid thermal insulating cartridge to ensure maximum heat transfer and support
  • Safety features include a grounded earth stainless steel screen covering the heating element and double fuses
Specifica
Capacità (sistema metrico) 5000 mL
Dimensioni (L x P x A) 320 x 320 x 220mm
Tensione 230 V
Materiale Powder-coated aluminum
Wattage 800W
Peso (sistema metrico) di spedizione 2.75kg
Temperatura (sistema metrico) 450°C
Frequenza 50/60 Hz