Learn More
IBA Lifesciences CMV IE-1 peptide QIKVRVDMV (HLA-B*0801)
Sfoglia Tutto IBA Lifesciences Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
Descrizione
Specifica
Specifica
| Content And Storage | Recommended: -25°C to -15°C |
| Quantità | 1 mg |