Learn More
IBA Lifesciences CMV pp65 peptide GPISGHVLK (HLA-A*1101)
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15322156 Sfoglia Tutto IBA Lifesciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15322156 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15322156 Fornitore IBA Lifesciences N. del fornitore 67050901
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Single peptide synthesized as presented by the MHC class I allele
  • MHC I-Strep HLA-A*1101; CMV pp65 (16-24) (GPISGHVLK) is a recombinantly expressed MHC class I molecule that presents a peptide from a human cytomegalovirus (CMV) phosphoprotein (pp65).
  • Our MHC I Streptamer™ approach is based on our Strep-tag technology and facilitates reversible antigen-specific T cell labeling.
  • A Twin-Strep-tag™ fused to the MHC I-Strep permits multimerization of MHC I complexes on a Strep-Tactin™ backbone, resulting in the formation of MHC I Streptamers.
  • Specifica
    Content And Storage Recommended: -25°C to -15°C
    Quantità 1 mg