Learn More
IBA Lifesciences CMV pp65 peptide TPRVTGGGAM (HLA-B*0702)
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15342156 Sfoglia Tutto IBA Lifesciences Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
Codice prodotto. 15342156
Marca: IBA Lifesciences 67027901
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Single peptide synthesized as presented by the MHC class I allele
  • CMV pp65 peptide TPRVTGGGAM (HLA-B*0702) is a single peptide for stimulation of T cells.
  • The peptide from human cytomegalovirus (CMV) phosphoprotein (pp65) is synthesized as it is presented by the MHC class I HLA-B*0702 allele and can be used for targeted in vitro generation and expansion of antigen-specific CD8+ T cells.
  • The peptides were purified by HPLC using a water and acetonitrile gradient and are endotoxin-free.
  • Specifica
    Content And Storage Recommended: -25°C to -15°C
    Quantità 1 mg