Learn More
Tocris Bioscience™ CNQX disodium salt
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 18015032
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
50mg
Codice prodotto. 18015032
Marca: Tocris Bioscience™ 1045/1
Potent non-NMDA iGluR antagonist; more water soluble form of CNQX (Cat. No. 0190)
More water soluble disodium salt of the AMPA/kainate antagonist CNQX (Cat. No. 0190).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 479347-85-8
Formula molecolare C9H2N4Na2O4
Specifications
Materiale o nome chimico CNQX disodium salt
Quantità 1 mg
Peso formulazione 276.12
Purezza >99%
Peso molecolare 276.119