Learn More
CNX-2006, MedChemExpress
Codice prodotto. p-200097923
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16475898
Marca: Medchem Express HY13897
MedChemExpress CNX-2006 is a mutant-selective and irreversible EGFR inhibitor with an IC50 below 20 nM for EGFRT790M.
CNX-2006 is a mutant-selective and irreversible EGFR inhibitor with an IC50 below 20 nM for EGFRT790M.
Specifica
Materiale o nome chimico CNX-2006
CAS 1375465-09-0
Colore Gray
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C26H27F4N7O2
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 52 mg/mL (95.32 mM)
SMILES C=CC(NC1=CC=CC(NC2=NC(NC3=CC=C(NC4CN(CCF)C4)C=C3OC)=NC=C2C(F)(F)F)=C1)=O
Molecular Weight (g/mol) 545.53
Peso formulazione 545.53
Percent Purity 99.68%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.