Learn More
BINDER™ CO2 Gassing Module
Codice prodotto. 30238252 Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Click to view available options
Intervallo di concentrazione CO2:
0 to 1%
0 to 20%
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 30238252
Marca: BINDER™ 80122138
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
CO2 gassing module
  • CO2 gassing module with NDIR CO2 sensor and analog output 4-20 mA
  • Choose between 0 to 20% and 0 to 1%
Specifica
Intervallo di concentrazione CO2 0 to 20%
Da utilizzare con (apparecchiatura) KBF 470/720/1060/1600, KBF PRO 260/470/720/1060/1600
Materiale Stainless Steel
Tipo Gassing Module
Gas Type CO2
Include NDIR CO2 Sensor and Analog Output 4 to 20 mA