Learn More
Thermo Scientific™ Sistemi di backup CO2 e LN2 per congelatori a bassissime temperature
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescription
I sistemi di backup Thermo Scientific™ a CO2 e LN2 per i congelatori a bassissima temperatura, da utilizzare con i congelatori Thermo Scientific™ TSX, Forma™, HERAfreeze™, Revco™ e serie TS garantiscono una sicurezza ottimale per i campioni di importanza critica.
- Il sistema di backup LN2 mantiene la temperatura a -80 °C con azoto liquido
- Il sistema di backup CO2 mantiene la temperatura a -67 °C con CO2
Informazioni per l'ordine:
Disponibile con installazione in fabbrica o presso la sede del cliente. I modelli con capacità di 300 scatole sono autonomi. Le unità nella sede del cliente devono essere installate da professionisti qualificati.
Specifications
Specifications
| Tipo | Installazione in sede |
| Gamma di temperatura | -67°C |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Thermo Scientific serie TSX |
| Capacità | Boxes (300) |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.