Learn More
BINDER™ CO2 Backup Cooling
Codice prodotto. 17069823 Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Dispositivi BINDER UF V 700
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17069823
Marca: BINDER™ 80121936
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
CO2 backup cooling - factory installed (allow for increased depth of UF V: 1085 mm), includes the option of a battery-backed alarm system
  • CO2 backup cooling - factory installed (allow for increased depth of UF V: 1085 mm), includes option of battery-backed alarm system
  • Option for BINDER™ freezers
Specifica
Descrizione CO2 backup cooling - factory installed (allow for increased depth of UF V: 1085 mm), includes the option of a battery-backed alarm system
Tipo CO2 backup cooling UFV 700 E3 installed
Da utilizzare con (apparecchiatura) Dispositivi BINDER UF V 700