Learn More
Aalborg™ CO2 Mass Flowmeter
Codice prodotto. 11703479
Click to view available options
Tipo:
Mass Flowmeter
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11703479
Marca: Aalborg™ GFC17AVAL6C0/3CA01SS
Solo null disponibili
Specifica
Tipo Mass Flowmeter
Accuracy ±5%
Certificazione/Conformità Factory calibration certificate
Intervallo di portata 0 to 10 mL/min.
Dettagli alimentazione 12 V to 200 mA max
Temperatura (sistema metrico) 5°C to 50°C