Learn More
Memmert™ CO2 Pressure Reducing Valve, W/Gas Cylinder Monitor, For Ico150Med
Sfoglia Tutto Memmert Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Models 50, 105, 150, 240
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Includes
Gas Cylinder Monitor
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | DIN 8546 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Models 50, 105, 150, 240 |
| Tipo | CO2 Pressure Reducing Valve |
| Modello | 246 |