Learn More
Novus Biologicals™ Coagulation Factor III/Tissue Factor Antibody (Chugai patent anti-TF) - Humanized, IgG4SP, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
255.00€ - 1110.00€
Specifica
| Antigene | Coagulation Factor III/Tissue Factor |
|---|---|
| Clone | Chugai patent anti-TF |
| Applicazioni | Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay |
| Classificazione | Monoclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
30045724
|
Novus Biologicals™
NBP3-28586-50ug |
50 μg |
255.00€
50µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
30046274
|
Novus Biologicals™
NBP3-28586-1mg |
1 mg |
1110.00€
1mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
30048200
|
Novus Biologicals™
NBP3-28586-100ug |
100 μg |
406.00€
100µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Coagulation Factor III/Tissue Factor Monoclonal antibody specifically detects Coagulation Factor III/Tissue Factor in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional AssaySpecifica
| Coagulation Factor III/Tissue Factor | |
| Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay | |
| Unconjugated | |
| Human | |
| Cancer | |
| Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2) | |
| CD142, CD142 antigen, Coagulation factor III, coagulation factor III (thromboplastin, tissue factor), FLJ17960, TF, TFA, Thromboplastin, tissue factor | |
| F3/ Factor III/ Tissue Factor/ CD142 | |
| Primary | |
| Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex. |
| Chugai patent anti-TF | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| P13726 | |
| 2152 | |
| IgG4 | |
| Protein A purified | |
| Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted. |