Learn More
Greiner Bio-One Coagulation Tubes with Sodium Citrate Solution
Codice prodotto. p-2770745
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2 mL
3.5 mL
Colore chiusura:
Blue with Black Ring
Blue with White Ring
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1200
Codice prodotto. 15402550
Marca: Greiner Bio-One 454332
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
View alternative products
For routine hemostasis testing
  • 13 × 75mm tubes filled with buffered tri-sodium citrate solution
  • 3.2 % (0.109 mol/L) concentration
  • Mixing ratio is one part citrate to nine parts blood when tube is filled appropriately as indicated by fill mark on label
  • Clear as glass with equal or better performance
  • Molded to be virtually unbreakable, providing a better level of safety than glass
  • 18-month shelf life from date of manufacture
  • Blue nonscrew safety pull cap can be removed with a gentle pull
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Product Type Sodium Citrate Blood Collection Tube
Additivo 3.2% Citrate Solution
Materiale PET
Capacità (sistema metrico) 3.5 mL
Colore chiusura Blue with Black Ring
Dimensioni provetta 13 x 75 mm