Learn More
ratiolab™ Coagulometer Test Tubes
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
12 mm
16 mm
Lunghezza (sistema metrico):
55 mm
100 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Descrizione
- Centrifugation speed: 2000 rpm
- Maximum time: 30 min.
- For laboratory use
Specifica
Specifica
| Tipo di design | Fondo rotondo |
| Lunghezza (sistema metrico) | 55 mm |
| Materiale | Polystyrene |
| Imballaggio | Bag |
| Quantità | 1000 Tubes/Pk. |
| Diametro (sistema metrico) | 12 mm |
| Product Type | Coagulometer Tube |