Learn More
Uvex™ Coat 8838-Blue 65%PE-35%CO
Codice prodotto. p-7231984 Sfoglia Tutto Uvex Prodotti
Click to view available options
Size:
106/110
40/42
44/46
48/50
52/54
56/58
60/62
64/66
90/94
98/102
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17206271
Marca: Uvex™ 8872124
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Blue coat with twill weave
  • Coat
  • Material: 65% polyester, 35% cotton,
  • 245 gsm - twill weave
  • Lapel collar
  • Concealed snap button placket
  • 1 outer breast pocket on left
  • 2 side pockets
  • Short side slits, straight cuffs, back length approx. 96 cm
  • Oeko-Tex Standard 100
  • Size: 40/42 - 64/66, 90/94 - 106/110
  • Care: washable at 60°C, do not use chlorine, iron: II dots, dry clean: P, dryer: I dot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Size 106/110
Sesso Men's
Materiale Cotton, Polyester
Colore Blue
Tipo di chiusura Press Studs
Monouso Reusable
Product Type General Purpose Jacket
Spessore 245 g/m²