Learn More
Uvex™ Coat 8838-Blue 65%PE-35%CO
42.35 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23255" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "23255" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Size:
106/110
40/42
44/46
48/50
52/54
56/58
60/62
64/66
90/94
98/102
Descrizione
- Coat
- Material: 65% polyester, 35% cotton,
- 245 gsm - twill weave
- Lapel collar
- Concealed snap button placket
- 1 outer breast pocket on left
- 2 side pockets
- Short side slits, straight cuffs, back length approx. 96 cm
- Oeko-Tex Standard 100
- Size: 40/42 - 64/66, 90/94 - 106/110
- Care: washable at 60°C, do not use chlorine, iron: II dots, dry clean: P, dryer: I dot
Specifica
Size | 64/66 |
Sesso | Men's |
Colore | Blue |
Tipo di chiusura | Press Studs |
Monouso | No |
Spessore | 245 g/m² |