Learn More
BINDER™ Coated Heat Exchanger
Codice prodotto. 30238286 Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
KB PRO 1600
KB PRO 260
KB PRO 470
KB PRO 720, KB PRO 1060
KBF PRO 130
KBF PRO 1600
KBF PRO 260
KBF PRO 470
KBF PRO 720, KBF PRO 1060
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 30238286
Marca: BINDER™ 80122462
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Heat exchanger that is coated in plastic to prevent damage.
Heat exchanger that is coated in plastic to prevent damage to the heat exchanger caused by corrosive sample material.
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) KB PRO 260
Materiale Aluminum
Tipo Heat Exchanger