Learn More
Heidolph™ Pallone ricevente rivestita
Codice prodotto. p-7227974 Sfoglia Tutto Heidolph Instruments Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
100 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
3000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10351442
Marca: Heidolph™ 5148100002
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with rotary evaporators
  • Con S 35/20
  • Con rivestimento in plastica trasparente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Clear
Materiale Glass
Tipo Receiving Flask
Da utilizzare con (apparecchiatura) Rotary evaporators
Material (Coating) Transparent plastic
Centro numero giunti rastremati standard 35/20
Volume (sistema metrico) 100 mL