Specifica
| Materiale o nome chimico | Cobalt |
| Imballaggio | Bottle |
| Forma fisica | Liquid |
| Concentrazione | 1 g/L ±0.002 g/L |
| Tipo | Flame Single-element Standard Solution |
| Solvent or Matrix | 2% HNO3 |
| Quantità | 100 mL |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Single-element Standard Solution for AAS. Cobalt (Co) 1000mg/l in HNO3 2%
- Pericolo
- cancerogenicità Categoria 1B
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- H350-Può provocare il cancro.
- H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- EUH208-Contiene . Può provocare una reazione allergica.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .