Learn More
Cobalt aluminum oxide, Co 39-42%
Codice prodotto. 11363387
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 11363387
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 017686.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 12672-27-4 | Al2Co2O5 | 251.824 g/mol
It is used in the catalytic deposition of nitrous oxide over calcinated cobalt aluminum hydrotalcites. The activity increased with an increase in cobalt concentration.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12672-27-4
Formula molecolare Al2Co2O5
Molecular Weight (g/mol) 251.824
Numero MDL MFCD00016016
InChI Key CRHLEZORXKQUEI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cobalt aluminate, aluminum cobalt oxide, aluminum cobalt oxide al2coo4, cobalt aluminate 100g, dialuminium cobalt tetraoxide, dialuminum; cobalt 2+ ; oxygen 2-, dialuminium 3+ dicobalt 2+ pentakis oxide 2-, dialuminium 3+ ion bis ? 2-cobalt 2+ ion pentaoxidandiide
PubChem CID 159384
IUPAC Name dialuminum;cobalt(2+);oxygen(2-)
SMILES [O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[Al+3].[Al+3].[Co+2].[Co+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Cobalt aluminum oxide
Forma fisica Powder
Quantità 100 g
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 176.89
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Co 39 to 41%
Odore Odorless
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cobalt aluminum oxide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .