Learn More
Cobalt boride, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-7049173
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11372208
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 013117.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12619-68-0
Formula molecolare B2Co3+6
Molecular Weight (g/mol) 198.42
Numero MDL MFCD00146483
InChI Key QSOMCIJHXYGMAO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo boron;cobalt 2+
PubChem CID 121233614
IUPAC Name boron;cobalt(2+)
SMILES [B].[B].[Co+2].[Co+2].[Co+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Cobalt boride
Colore Gray
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Percent Purity 99%