Learn More
Cobalt Chloride Hexahydrate, >98%, (ACS Reagent Grade), MP Biomedicals
Codice prodotto. 11420592 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
Codice prodotto. 11420592
Marca: MP Biomedicals 0219403525
Identificatori chimici
CAS 7791-13-1
Formula molecolare Cl2CoH12O6
Molecular Weight (g/mol) 237.92
Numero MDL MFCD00149652
InChI Key GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name λ²-cobalt(2+) hexahydrate dichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++]
Specifica
Materiale o nome chimico Cobalt Chloride Hexahydrate
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio >98%
Peso formulazione 237.9
Grado Reagente ACS