Learn More
Cobalt ICP Standard, Fluka™
Codice prodotto. 16626222 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
Codice prodotto. 16626222
Marca: Honeywell-Fluka E1141100ML
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Certified Reference Material, 10,000 mg/L Co in HNO3 5%
Honeywell Fluka™ analytical standards offers a growing range of high quality inorganic and organic reference materials for the European market produced according to ISO 9001. Our products are suitable for a wide range of industries and applications and come complete with a detailed Certificate of Analysis (CoA) in every delivery, and are eligible for free expert technical support ensuring you have the information you need to quickly start your analysis and pass an audit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Cobalt ICP Standard
Imballaggio Plastic Bottle
Tecnica ICP-OES and ICP-MS
pH <2
Quantità 100 mL
Grado ICP