Learn More
Cobalt(II) acetate tetrahydrate, 98+%
Codice prodotto. p-46392 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
250g
50g
Codice prodotto. 10063380
Marca: Thermo Scientific Acros 293060500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 6147-53-1 | C4H6CoO4·4H2O | 249.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6147-53-1
Formula molecolare C4H6CoO4·4H2O
Molecular Weight (g/mol) 249.08
Numero MDL MFCD00149569
InChI Key ZBYYWKJVSFHYJL-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo cobalt ii acetate tetrahydrate, cobalt acetate tetrahydrate, cobaltous acetate tetrahydrate, cobalt diacetate tetrahydrate, bis acetato tetraquacobalt, octan kobaltnaty czech, acetic acid, cobalt 2+ salt, tetrahydrate, octan kobaltnaty, ccris 9441
PubChem CID 61372
IUPAC Name cobalt(2+);diacetate;tetrahydrate
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.O.O.[Co+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Cobalt(II) acetate tetrahydrate
Punto di fusione 140.0°C
Nota nome 97%
Colore Pink to Pink-Red
Forma fisica Crystalline Powder and/or Crystals
Quantità 50 g
Intervallo percentuale saggio 98% min. (Complexometry)
Formula lineare (CH3CO2)2Co·4H2O
Fieser 04,99; 16,95
Indice di Merck 15, 2417
Informazioni di solubilità Solubility in water: 380g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acids, soluble in alcohols, soluble in pentyl acetate
Peso formulazione 249.08
Percent Purity ≥98%
Imballaggio Flacone in plastica
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H360F-Può nuocere alla fertilità.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.