Learn More
Cobalt(II) acetate tetrahydrate, ACS, 98.0-102.0%
Codice prodotto. 11478470
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 11478470
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044344.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 6147-53-1 | C4H14CoO8 | 249.081 g/mol
Cobalt(II) acetate tetrahydrate is used as an industrial catalyst to harden paints and varnishes, an active catalyst for oxidation and esterification reactions. It is also used to prepare metal complexes having unusual coordination geometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6147-53-1
Formula molecolare C4H14CoO8
Molecular Weight (g/mol) 249.081
Numero MDL MFCD00149569
InChI Key ZBYYWKJVSFHYJL-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo cobalt ii acetate tetrahydrate, cobalt acetate tetrahydrate, cobaltous acetate tetrahydrate, cobalt diacetate tetrahydrate, bis acetato tetraquacobalt, octan kobaltnaty czech, acetic acid, cobalt 2+ salt, tetrahydrate, octan kobaltnaty, ccris 9441
PubChem CID 61372
IUPAC Name cobalt(2+);diacetate;tetrahydrate
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.O.O.[Co+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Cobalt (II) acetate tetrahydrate
Punto di fusione ∼140°C (in -4H2O)
Colore Red
Forma fisica Crystalline
Quantità 25 g
Formula lineare Co(OOCCH3)2·4H2O
Numero UN UN3077
Beilstein 3731397
Indice di Merck 14,2433
Informazioni di solubilità Soluble in water,alcohol,dilute acids and phenyl acetate.
Peso formulazione 249.08 (177.02 Anhydrous)
Percent Purity 98.0 to 102.0%
Grado ACS
Odore Odorless
Indice di rifrazione 1.542
Sensibilità Hygroscopic
Densità 1.71 g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H360F-Può nuocere alla fertilità.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.