Learn More
Cobalt(II) bromide hydrate
Codice prodotto. p-46400 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 10297660
Marca: Thermo Scientific Acros 318541000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 85017-77-2 | Br2Co | 218.74 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 85017-77-2
Formula molecolare Br2Co
Molecular Weight (g/mol) 218.74
Numero MDL MFCD00016017
InChI Key BZRRQSJJPUGBAA-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo cobalt ii bromide hydrate, acmc-20alea, br2co.h2o, cobaltous bromide hydrate, dibromocobalt-water 1/1, cobalt ii bromide hexahydrate, cobalt bromide cobr2 ,hydrate 9ci
PubChem CID 16212115
IUPAC Name λ²-cobalt(2+) dibromide
SMILES [Co++].[Br-].[Br-]
Specifica
Materiale o nome chimico Cobalt(II) bromide hydrate
Colore Violet
Forma fisica Crystals
Quantità 100 g
Formula lineare CoBr2·xH2O
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in water
Peso formulazione 218.75
Percent Purity 17.0 to 20.3% (Co)
Imballaggio Flacone in plastica