Learn More
Cobalt(II) carbonate, 99% (metals basis), Co 45% min
Codice prodotto. p-4824685
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 11391109
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011343.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
For Use in Ceramics, Manufacturing Co Compounds, Pigments | CAS: 513-79-1 | CCoO3 | 118.94 g/mol
Cobalt(II) carbonate is precursor to cobalt carbonyl, cobalt salts and blue pottery glazes such as delftware. It is used as an essential element in dietary supplements and also used in the manufacture of paints and pigments.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 513-79-1
Formula molecolare CCoO3
Molecular Weight (g/mol) 118.94
Numero MDL MFCD00010940
InChI Key ZOTKGJBKKKVBJZ-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo cobalt carbonate, cobalt ii carbonate, cobaltous carbonate, sphaerocobaltite, cobalt spar, cobalt 2+ carbonate, cobalt monocarbonate, cobalt carbonate 1:1, cobalt carbonate coco3, unii-7h73a68fuv
PubChem CID 10565
IUPAC Name cobalt(2+);carbonate
SMILES [Co++].[O-]C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Cobalt(II) carbonate
Punto di fusione (decomposition)
Colore Pink
Forma fisica Powder
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 99% (Metals basis, Co 45% min)
Informazioni di solubilità Insoluble in water,alcohol and methyl acetate.
Peso formulazione 118.94
Odore Odorless
Densità 4.13
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cobalt(II) carbonate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H360F-Può nuocere alla fertilità.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Carbonic acid, cobalt(2+) salt