Learn More
Cobalt(II) chloride, 0.5M aq. soln., Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15495509
Click to view available options
Quantità:
50 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
50mL
Codice prodotto. 15495509
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J63246.AD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7791-13-1
Formula molecolare Cl2CoH12O6
Molecular Weight (g/mol) 237.92
Numero MDL MFCD00149652
InChI Key GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name λ²-cobalt(2+) hexahydrate dichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++]
Specifica
Materiale o nome chimico Cobalt(II) chloride
Colore Colorless
Forma fisica Liquid
Quantità 50 mL
Formula lineare CoCl2
Numero UN UN3082
Peso formulazione 129.84
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.5M aq. soln.