Learn More
Cobalt(II) chloride hexahydrate, 98%
Codice prodotto. p-7023191
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
50g
Codice prodotto. 11437817
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A16346.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7791-13-1 | Cl2CoH12O6 | 237.92 g/mol
Cobalt(II) chloride hexahydrate is widely used as a drying agent in painting and coloring agents for glass ceramics. It is an excellent indicator for water in dessicants as well as an indicator for silica gel dryer. It helps in electroplating. It acts as an inducer of HIF-1 production used to study apoptotic effects in HepG2 cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Cobalt(II) chloride hexahydrate is widely used as a drying agent in painting and coloring agents for glass ceramics. It is an excellent indicator for water in dessicants as well as an indicator for silica gel dryer. It helps in electroplating. It acts as an inducer of HIF-1 production used to study apoptotic effects in HepG2 cells.
Solubility
Soluble in water, ether, acetone and alcohol.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents and metals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7791-13-1
Formula molecolare Cl2CoH12O6
Molecular Weight (g/mol) 237.92
Numero MDL MFCD00149652
InChI Key GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo Cobaltous chloride hexahydrate
IUPAC Name λ²-cobalt(2+) hexahydrate dichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++]
Specifica
Materiale o nome chimico Cobalt(II) chloride hexahydrate
Punto di fusione 87°C
pH 4.9
Quantità 50 g
Formula lineare CoCl2·6H2O
Numero UN UN3077
Indice di Merck 14,2437
Informazioni di solubilità Soluble in water,ether,acetone and alcohol.
Peso formulazione 237.93 (129.84 Anhydrous)
Percent Purity 98%
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Densità 1.924
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cobalt(II) chloride hexahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H350i-Può provocare il cancro se inalato.
  • H360F-Può nuocere alla fertilità.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.