Learn More
Cobalt(II) Chloride Hexahydrate, Technical, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
Specifica
Specifica
| Punto di fusione | 86°C |
| Colore | Red to Violet |
| pH | 4.6 |
| Forma fisica | Crystalline Solid |
| Quantità | 100 g |
| Peso formulazione | 237.93g/mol |
| Imballaggio | Recipiente per polveri in plastica |