Learn More
Cobalt(II) Chloride Hexahydrate, Technical, Fisher Chemical™
Codice prodotto. p-7072929 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 11428952
Marca: Fisher Chemical C/6500/48
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 7791-13-1
Formula molecolare Cl2CoH12O6
Molecular Weight (g/mol) 237.92
Numero MDL MFCD00149652
InChI Key GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name λ²-cobalt(2+) hexahydrate dichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++]
Specifica
Punto di fusione 86°C
Colore Red to Violet
pH 4.6
Forma fisica Crystalline Solid
Quantità 100 g
Peso formulazione 237.93g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica