Learn More
Cobalt(II) chloride, Honeywell™
Codice prodotto. p-7072235 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
Codice prodotto. 15676000
Marca: Honeywell Research Chemicals 6081850G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Purum p.a., anhydrous,≥98.0% (KT)
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7646-79-9
Formula molecolare Cl2Co
Molecular Weight (g/mol) 129.83
Numero MDL MFCD00010938
InChI Key GVPFVAHMJGGAJG-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo cobalt ii chloride, cobaltchloride, cobalt chloride 0.1 m solution, cobalt ii chloride, anhydrous, cobalt ii-chloride, curator_000013, cobalt chloride anhydrous, wln: co g2, cobalt-ii-chloride
IUPAC Name λ²-cobalt(2+) dichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Co++]
Specifica
Materiale o nome chimico Cobalt(II) chloride
Quantità 50 g
Formula lineare CoCl2
Numero UN UN3077
Peso formulazione 129.84g/mol
Percent Purity ≥98% (KT)
Pressione del vapore 40 mmHg (0°C)