Learn More
Cobalt(II) chromate, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11313598
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 11313598
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 039203.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13455-25-9
Formula molecolare CoCrO4
Molecular Weight (g/mol) 174.93
Numero MDL MFCD00053962
InChI Key XTUHPOUJWWTMNC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cobalt ii chromate, cobalt 2+ ; dioxido dioxo chromium, cobaltous chromate iii, cobalt chromate ous, cobaltous chromate, acmc-1c0r0, cobalt 2+ chromate 2-, chromic acid h2cro4 , cobalt 2+ salt 1:1
PubChem CID 61614
IUPAC Name cobalt(2+);dioxido(dioxo)chromium
SMILES [Co++].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Cobalt(II) chromate
Punto di fusione (decomposition)
Forma fisica Lump
Quantità 10 g
Numero UN UN3087
Informazioni di solubilità Soluble in alkali and ammomium hydroxide
Peso formulazione 174.93