Learn More
Cobalt(II) fluoride, 99%
Codice prodotto. p-222883 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 10688064
Marca: Thermo Scientific Acros 311270050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 10026-17-2 | CoF2 | 96.96 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10026-17-2
Formula molecolare CoF2
Molecular Weight (g/mol) 96.96
Numero MDL MFCD00010941
InChI Key YCYBZKSMUPTWEE-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo cobalt ii fluoride, cobalt fluoride, cobalt difluoride, cobaltous fluoride, hsdb 236, cobalt fluoride pink, cobalt ii fluoride, powder, cobalt ii fluoride, anhydrous, cobalt ii fluoride, ultra dry
PubChem CID 24820
IUPAC Name difluorocobalt
SMILES F[Co]F
Specifica
Punti di ebollizione 1400°C
Materiale o nome chimico Cobalt(II) fluoride
Punto di fusione 1200°C
Nota nome 99%
Colore Pink
Forma fisica Powder
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (ex F)
Formula lineare CoF2
Indice di Merck 15, 2424
Peso formulazione 96.96
Percent Purity 99%
Imballaggio Flacone in plastica