Learn More
Cobalt(II) fluoride tetrahydrate, Puratronic™, 99.99% (metals basis)
Codice prodotto. 11350949
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11350949
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010693.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 13817-37-3 | CoF2H8O4 | 168.99 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13817-37-3
Formula molecolare CoF2H8O4
Molecular Weight (g/mol) 168.99
Numero MDL MFCD00149656
InChI Key MNHUTFNEBYCZAF-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo cobalt 2+ tetrahydrate difluoride, acmc-1btz4, cobaltous fluoride 4h2o, cobalt ii ; fluoride tetrahydrate, cobalt 2+ fluoride-water 1/2/4, cobalt fluoride cof2 ,tetrahydrate 8ci,9ci
PubChem CID 24884271
SMILES O.O.O.O.[F-].[F-].[Co++]
Specifica
Materiale o nome chimico Cobalt(II) fluoride tetrahydrate
Punto di fusione 200°C (decomposition)
Colore Pink
Forma fisica Powder
Quantità 5 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN2923
Indice di Merck 14,2440
IUPAC Name cobalt(2+);difluoride;tetrahydrate
Peso formulazione 168.99 (96.93 Anhydrous)
Percent Purity 99.99%
Grado Puratronic
Odore Odorless
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 2.19 g/mL