Learn More
Cobalt(II) fluoride, ultra dry, 99.99% (metals basis)
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
50g
Descrizione
It is used as a catalyst to alloy metals and also used for optical deposition, of which it tremendously improves optical quality, in dental care.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Confezionato in ampolle in atmosfera di argon
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 1400°C |
| Materiale o nome chimico | Cobalt(II) fluoride |
| Punto di fusione | 1200°C |
| Nota nome | Ultra dry |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 2 g |
| Note percentuale saggio | (metals basis) |
| Numero UN | UN2923 |
| Indice di Merck | 14,2440 |
| Informazioni di solubilità | Soluble in water,alcohol and acetone. |
| Vedi altri risultati |