Learn More
Cobalt(II,III) oxide, 99.7% (metals basis)
Codice prodotto. p-4781864
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
25g
500g
Codice prodotto. 11349317
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 040184.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
For Use With Enamels, Semiconductors, Grinding Wheels | CAS: 1308-06-1 | Co3O4 | 240.80 g/mol
Finds use in enamels, semiconductors, grinding wheels. Used in catalysis, superconductors, ceramics and other fields as an important inorganic material. Also used as catalyst and catalyst carrier, as electrode active material, for glass, porcelain colorants and pigments, as chemical industry oxidant and as a catalyst for organic synthesis, in senior goggles and other filter materials, in temperature and gas sensors, in electronic ceramics, in lithium ion battery electrode materials, magnetic materials, electrochromic devices, enamels, solar energy absorbers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1308-06-1
Formula molecolare Co3O4
Molecular Weight (g/mol) 240.80
Numero MDL MFCD00010939
InChI Key UBEWDCMIDFGDOO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo oxocobalt; oxo oxocobaltiooxy cobalt, cobalt ii oxide; cobalt iii oxide, cobalt ii, coo.co2o3, aronis24129, cobaltic tetraoxide,, cobalt ii,iii oxide, powder, <10 mum, cobalt ii oxide; oxo oxocobaltio oxy cobalt, cobalt ii,iii oxide metals basis , 2-6 micron powder, oxidanylidenecobalt; oxidanylidene oxidanylidenecobaltiooxy cobalt
PubChem CID 11651651
SMILES [O--].[O--].[O--].[O--].[Co++].[Co+3].[Co+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Cobalt(II, III) oxide
Punto di fusione 900°C (decomposition)
Colore Black
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 99.7% (Metals basis)
Informazioni di solubilità Soluble in acids and alkalis. Insoluble in water.
IUPAC Name oxocobalt;oxo(oxocobaltiooxy)cobalt
Peso formulazione 240.8
Odore Odorless
Densità 6.11
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cobalt(II,III) oxide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H350i-Può provocare il cancro se inalato.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .