Learn More
Cobalt(II,III) oxide, 99.7% (metals basis)
Descrizione
Glassy carbon is widely practiced as an electrode material in electrochemistry, as considerably as for high temperature crucibles and as a part of some prosthetic devices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Cobalt(II, III) oxide |
| Punto di fusione | 900°C (decomposition) |
| Colore | Black |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 50 g |
| Intervallo percentuale saggio | 99.7% (Metal basis) |
| Informazioni di solubilità | Soluble in acids and alkalies. Insoluble in water. |
| Peso formulazione | 240.8 |
| Odore | Odorless |
| Aspetto | Black powder |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Cobalt(II,III) oxide
- Pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- cancerogenicità Categoria 1B
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H350i-Può provocare il cancro se inalato.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
- MIXTURE LIST-Contiene: Cobalt oxide