Learn More
Cobalt(II,III) oxide, 99.7% (metals basis)
Codice prodotto. p-4407409
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
50g
Codice prodotto. 15442457
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 045806.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1308-06-1 | Co3O4 | 240.80 g/mol
Glassy carbon is widely practiced as an electrode material in electrochemistry, as considerably as for high temperature crucibles and as a part of some prosthetic devices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1308-06-1
Formula molecolare Co3O4
Molecular Weight (g/mol) 240.80
Numero MDL MFCD00010939
InChI Key UBEWDCMIDFGDOO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo oxocobalt; oxo oxocobaltiooxy cobalt, cobalt ii oxide; cobalt iii oxide, cobalt ii, coo.co2o3, aronis24129, cobaltic tetraoxide,, cobalt ii,iii oxide, powder, <10 mum, cobalt ii oxide; oxo oxocobaltio oxy cobalt, cobalt ii,iii oxide metals basis , 2-6 micron powder, oxidanylidenecobalt; oxidanylidene oxidanylidenecobaltiooxy cobalt
PubChem CID 11651651
IUPAC Name oxocobalt;oxo(oxocobaltiooxy)cobalt
SMILES [O--].[O--].[O--].[O--].[Co++].[Co+3].[Co+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Cobalt(II, III) oxide
Punto di fusione 900°C (decomposition)
Colore Black
Forma fisica Powder
Quantità 50 g
Intervallo percentuale saggio 99.7% (Metal basis)
Informazioni di solubilità Soluble in acids and alkalies. Insoluble in water.
Peso formulazione 240.8
Odore Odorless
Aspetto Black powder
Densità 6.11 g/cm3
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cobalt(II,III) oxide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H350i-Può provocare il cancro se inalato.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Cobalt oxide