Learn More
Cobalt(II,III) oxide, Puratronic™, 99.9985% (metals basis)
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
Descrizione
It is used in artificial photosynthesis. It is used as a magnetic semiconductor. It is also employed in supercapacitors and lithium-ion batteries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Cobalt(II,III) oxide |
| Punto di fusione | 900°C (decomposition) |
| Colore | Black |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 10 g |
| Note percentuale saggio | (metals basis) |
| Numero UN | UN3077 |
| Indice di Merck | 14,2429 |
| Informazioni di solubilità | Insoluble in water.Soluble in acids and alkalies. |
| Peso formulazione | 240.8 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Cobalt(II,III) oxide
- Pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- cancerogenicità Categoria 1B
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H350i-Può provocare il cancro se inalato.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
- MIXTURE LIST-Contiene: Cobalt oxide