Learn More
Cobalt(II) iodide, anhydrous, 99.5% (metals basis)
Codice prodotto. p-7049816
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 11322608
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 023119.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Moisture and humidity indicator, catalyst | CAS: 15238-00-3
Cobalt(II) iodide is used as a moisture and humidity indicator. It is also used as a catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15238-00-3
Numero MDL MFCD00016030
Sinonimo cobalt ii iodide, acmc-20ale6, cobalt ii iodide, anhydrous, cobalt ii iodide, ultra dry, cobalt ii iodide, powder, cobalt ii iodide, anhydrous, powder trace metals basis
Specifica
Punti di ebollizione 570°C (vac.)
Materiale o nome chimico Cobalt(II) iodide
Punto di fusione 515°C (vac.)
Nota nome Anhydrous
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Indice di Merck 14,2443
Informazioni di solubilità Soluble in water
Peso formulazione 312.74
Percent Purity 99.5%
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic; Light sensitive
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cobalt(II) iodide, anhydrous
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Cobalt iodide