Learn More
Cobalt(II) oxalate, anhydrous, 98%
Codice prodotto. p-7026758
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 11456106
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B22956.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 814-89-1 | C2CoO4 | 146.951 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 814-89-1
Formula molecolare C2CoO4
Molecular Weight (g/mol) 146.951
Numero MDL MFCD00050793
InChI Key MULYSYXKGICWJF-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo cobalt oxalate, cobalt oxalate 1:1, cobalt oxalate coc2o4, cobalt; oxalic acid, oxalic acid cobalt 2+ salt 1:1, ethanedioic acid, cobalt 2+ salt 1:1, oxalic acid cobalt, cobalt ii oxalate,anhydrous, oxalic acid, cobalt 2+ salt 1:1
PubChem CID 69946
IUPAC Name cobalt(2+);oxalate
SMILES C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[Co+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Cobalt(II) oxalate
Punto di fusione >300°C
Nota nome anhydrous
Quantità 10 g
Indice di Merck 14,2445
Peso formulazione 146.95
Percent Purity 98%
Sensibilità Hygroscopic