Learn More
Cobalt(II) oxalate dihydrate, Puratronic™, 99.995% (metals basis)
Codice prodotto. p-7049141
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 11382108
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 013012.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 5965-38-8 | C2H4CoO6 | 182.981 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5965-38-8
Formula molecolare C2H4CoO6
Molecular Weight (g/mol) 182.98
Numero MDL MFCD03414148
InChI Key MWHSMSAKVHVSAS-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo cobaltousoxalate,cobaltoxalate
PubChem CID 131881712
IUPAC Name 1,3-dioxa-2-cobaltacyclopentane-4,5-dione dihydrate
SMILES O.O.O=C1O[Co]OC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico Cobalt(II) oxalate dihydrate
Punto di fusione 229°C to 231°C (decomposition)
Colore Pink
Forma fisica Powder
Quantità 10 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Formula lineare CoC2O4·2H2O
Numero UN UN3288
Indice di Merck 14,2445
Peso formulazione 182.98 (146.95 Anhydrous)
Percent Purity 99.995%
Grado Puratronic
Odore Odorless
Densità 3.021 g/mL