Learn More
Cobalt(II) perchlorate hexahydrate, Reagent Grade
Codice prodotto. 11371758
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
Codice prodotto. 11371758
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011652.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 13478-33-6 | Cl2CoO8 | 257.825 g/mol
Cobalt(II) perchlorate hexahydrate is used as chemical organic intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13478-33-6
Formula molecolare Cl2CoO8
Molecular Weight (g/mol) 257.825
Numero MDL MFCD00150207
InChI Key BSUSEPIPTZNHMN-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo cobaltous perchlorate, cobalt diperchlorate, cobalt ii perchlorate, cobalt diperchlorate hexahydrate, cobalt perchlorate hexahydrate, cobaltous perchlorate, hexahydrate, cobalt ii perchlorate, hexahydrate, perchloric acid, cobalt ii salt, hexahydrate, diperchloratocobalt
PubChem CID 26064
IUPAC Name cobalt(2+);diperchlorate
SMILES [O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Co+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Cobalt(II) perchlorate hexahydrate
Forma fisica Crystalline
Quantità 10 g
Numero UN UN1481
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 366.74 (257.83 Anhydrous)
Grado Reagent
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • cobalt perchlorate, hexahydrate reagent
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido comburente Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Cobalt(II) perchlorate hexahydrate