Learn More
Cobalt(II) selenide, 99+% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11379377
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
Codice prodotto. 11379377
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 040224.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1307-99-9
Formula molecolare CoSe
Molecular Weight (g/mol) 137.904
Numero MDL MFCD00016020
InChI Key QVYIMIJFGKEJDW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cobalt selenide, cobalt ii selenide, cobalt selenide, cose, cobalt ii selenide trace metals basis 50g
PubChem CID 102108
IUPAC Name selanylidenecobalt
SMILES [Co]=[Se]
Specifica
Materiale o nome chimico Cobalt(II) selenide
Forma fisica Powder
Quantità 50 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN3283
Informazioni di solubilità Soluble in HNO3,aqua regia
Peso formulazione 137.89
Percent Purity ≥99%
Odore Weak
Densità 7.650 g/mL