Learn More
Cobalt(II) sulfate heptahydrate, 98%
Codice prodotto. p-7023120
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2500 g
Dimensione della confezione:
100g
2500g
500g
Codice prodotto. 11443287
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A16201.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 10026-24-1 | CoH14O11S | 281.09 g/mol
Cobalt(II) sulfate heptahydrate is used in the preparation of pigments, as well as in the manufacture of other cobalt salts, which is used in porcelains and glass. It is used in storage batteries and electroplating baths, sympathetic inks, and as an additive to soils and animal feeds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Cobalt(II) sulfate heptahydrate is used in the preparation of pigments, as well as in the manufacture of other cobalt salts, which is used in porcelains and glass. It is used in storage batteries and electroplating baths, sympathetic inks, and as an additive to soils and animal feeds.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10026-24-1
Formula molecolare CoH14O11S
Molecular Weight (g/mol) 281.09
Numero MDL MFCD00149658
InChI Key MEYVLGVRTYSQHI-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo cobalt sulfate heptahydrate, cobalt 2+ sulfate heptahydrate, cobaltous sulfate heptahydrate, cobalt ii sulfate heptahydrate, cobalt monosulfate heptahydrate, dsstox_cid_340, dsstox_rid_75523, dsstox_gsid_20340, bieberite, coo4s.7h2o
PubChem CID 61444
IUPAC Name cobalt(2+);sulfate;heptahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Cobalt(II) sulfate heptahydrate
pH 4
Quantità 100 g
Formula lineare CoSO4·7H2O
Numero UN UN3077
Indice di Merck 14,2448
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 281.10 (154.99 Anhydrous)
Percent Purity 98%
Odore Odorless
Densità 2.03
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cobalt(II) sulfate heptahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H350i-Può provocare il cancro se inalato.
  • H360F-Può nuocere alla fertilità.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Cobalt(II) sulfate heptahydrate, Cobaltsulfate