Learn More
Cobalt(II) sulfate heptahydrate, Puratronic™, 99.999% (metals basis)
Codice prodotto. p-7048499
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 11310959
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010696.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 10026-24-1 | CoH14O11S | 281.09 g/mol
Cobalt(II) sulfate heptahydrate is used in the preparation of pigments and other cobalt salts. It is used in storage batteries and electroplating baths, sympathetic inks, and as an additive to soils and animal feeds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10026-24-1
Formula molecolare CoH14O11S
Molecular Weight (g/mol) 281.09
Numero MDL MFCD00149658
InChI Key MEYVLGVRTYSQHI-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo cobalt sulfate heptahydrate, cobalt 2+ sulfate heptahydrate, cobaltous sulfate heptahydrate, cobalt ii sulfate heptahydrate, cobalt monosulfate heptahydrate, dsstox_cid_340, dsstox_rid_75523, dsstox_gsid_20340, bieberite, coo4s.7h2o
PubChem CID 61444
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Cobalt(II) sulfate heptahydrate
Colore Red
pH 4
Forma fisica Crystalline Aggregates
Quantità 5 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Formula lineare CoSO4·7H2O
Numero UN UN3077
Indice di Merck 14,2448
IUPAC Name cobalt(2+);sulfate;heptahydrate
Peso formulazione 281.10 (154.99 Anhydrous)
Percent Purity 99.999%
Grado Puratronic
Odore Odorless
Densità 2.03g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cobalt(II) sulfate heptahydrate
Mention d'avertissement
  • Pericolo
Catégorie de danger
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • cancerogenicità Categoria 1A
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Mention de danger
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H350i-Può provocare il cancro se inalato.
  • H360F-Può nuocere alla fertilità.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Conseils de prudence
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali..
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis