Learn More
Cobalt(III) fluoride, 99%
Codice prodotto. p-4407410
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 11357157
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011490.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 10026-18-3 | CoF3
Cobalt(III) fluoride is a powerful fluorinating agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10026-18-3
Formula molecolare CoF3
Numero MDL MFCD00010942
Specifica
Materiale o nome chimico Cobalt(III) fluoride
Colore Brown
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 99%
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 115.93
Odore Acrid
Sensibilità Moisture sensitive
Aspetto Light brown powder
Densità 3.88