Learn More
Cobalt(IV) sulfide, 99.5% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11391529
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11391529
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014005.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Cobalt(IV) sulfide is a promising battery electrode material exhibiting good electrochemical properties for lithium sulfur batteries, thermal batteries and lithium ion secondary battery.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12013-10-4
Formula molecolare CoS2
Molecular Weight (g/mol) 123.05
Numero MDL MFCD00064735
InChI Key XUKVMZJGMBEQDE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cobalt 3+ ;trisulfide, cobalt sulfide,
PubChem CID 25147475
SMILES S=[Co]=S
Specifica
Materiale o nome chimico Cobalt(IV) sulfide
Colore Black
Forma fisica Powder
Quantità 5 g
Note percentuale saggio (metals basis excluding Ni), Ni <0.2%
Numero UN UN3077
Informazioni di solubilità Slightly soluble in acid. Insoluble in water.
IUPAC Name cobalt(3+);trisulfide
Peso formulazione 123.06
Percent Purity 99.5%