Learn More
Cobalt oxide, typically 3.4-4.5%, Molybdenum oxide typically 11.5-14.5% on alumina
Codice prodotto. 15424005
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
25g
500g
Codice prodotto. 15424005
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 045579.36
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Cobalt oxide, typically 3.4-4.5%, Molybdenum oxide typically 11.5-14.5% on alumina is used in the preparation of biofuel production by using algae.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Cobalt oxide, Molybdenum oxide
Nota nome On alumina
Colore Blue
Forma fisica Trilobe Extrudate
Quantità 500 g
Numero MDL MFCD01074445
Numero UN UN3077
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Co oxide:typically 3.4 to 4.5%; Mo oxide: typically 11.5 to 14.5%
Odore Odorless
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cobalt oxide, molybdenum oxide on alumina
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H350i-Può provocare il cancro se inalato.
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Molybdenum trioxide,Cobalt oxide